Key Documents
489816
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(phenyl-3,5-d2)
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
L-4-Hydroxyphenyl-3,5-d2-alanine
About This Item
Formule linéaire :
4-(HO)C6H2D2CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]c1cc(C[C@H](N)C(O)=O)cc([2H])c1O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i3D,4D
Clé InChI
OUYCCCASQSFEME-ZQCIBQAJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable