Principaux documents
655007
Sigma-Aldrich
Carbon-13C monoxide-18O Gas
99 atom % 18O, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13C18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
31.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % 18O
Point d'ébullition
-191.5 °C (lit.)
Pf
-205 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[13C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1,2+2
Clé InChI
UGFAIRIUMAVXCW-RGIGPVFXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Heart
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1