Key Documents
651621
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
technical grade, 90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7BN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
90%
Forme
solid
Pf
215-225 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)B(O)O
InChI
1S/C6H7BN2O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3,10-11H,8H2
Clé InChI
IRTXQNNJQZNKRP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid is a synthetic building block used in metal-catalyzed Suzuki coupling reaction.
Application
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid can be used as a reactant to prepare difluoromethoxy-3-nitrobiphenyl-4-amine by coupling with 1-bromo-2-(difluoromethoxy)-benzene in the presence of a palladium catalyst.
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Design and optimization of benzimidazole-containing transient receptor potential melastatin 8 (TRPM8) antagonists
Parks DJ, et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(1), 233-247 (2011)