Principaux documents
651435
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-iodopyridine
97%
Synonyme(s) :
5-Iodo-2(1H)-pyridone, 5-Iodo-2-pyridinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
192-196 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H4INO/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
Clé InChI
ZDJUNNCVIDKJAN-UHFFFAOYSA-N
Avertissement
Light sensitive
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3