Key Documents
646520
Sigma-Aldrich
4-(3-Thienyl)benzonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H7NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
87-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#Cc1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C11H7NS/c12-7-9-1-3-10(4-2-9)11-5-6-13-8-11/h1-6,8H
Clé InChI
GRAMVGQZHXAXHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves