Key Documents
587028
Sigma-Aldrich
4-Iodophenylacetonitrile
97%
Synonyme(s) :
4-Iodobenzyl cyanide
About This Item
Formule linéaire :
IC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
53-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Ic1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6IN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
Clé InChI
PNXWQTYSBFGIFD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves