Key Documents
646369
Sigma-Aldrich
6,6-Dimethylfulvene
technical grade
Synonyme(s) :
5-(1-Methylethylidene)-1,3-cyclopentadiene, 5-Isopropylidene-1,3-cyclopentadiene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.17
Numéro Beilstein :
1616308
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
Point d'ébullition
76-77 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H10/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
WXACXMWYHXOSIX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup