Principaux documents
646156
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxybenzyl)piperazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
32-36 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-15-12-4-2-11(3-5-12)10-14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3
Clé InChI
MGLUVVBFISROAH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Josef Dib et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 50(2), 407-417 (2015-03-25)
AdipoR agonists are small, orally active molecules capable of mimicking the protein adiponectin, which represents an adipokine with antidiabetic and antiatherogenic effects. Two adiponectin receptors were reported in the literature referred to as adipoR1 and adipoR2. Activation of these receptors