571415
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
97%
Synonyme(s) :
1-(4-Anisyl)piperazine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
42-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
Clé InChI
MRDGZSKYFPGAKP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Htr1a(24473)
Avertissement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable