Documents
645095
Sigma-Aldrich
Tris[2-(isopropylamino)ethyl]amine
90%
Synonyme(s) :
N2-(1-Methylethyl)-N1,N1-bis[2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H36N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.453
Point d'ébullition
120 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)NCCN(CCNC(C)C)CCNC(C)C
InChI
1S/C15H36N4/c1-13(2)16-7-10-19(11-8-17-14(3)4)12-9-18-15(5)6/h13-18H,7-12H2,1-6H3
Clé InChI
XUIXOJXQJNMJGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter