Principaux documents
644234
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylsalicylamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
93-97 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
CCN(CC)C(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)13/h5-8,13H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable