Key Documents
927147
Sigma-Aldrich
BFMO
≥95%
Synonyme(s) :
N1,N2-Bis(furan-2-ylmethyl)oxalamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O=C(C(NCC1=CC=CO1)=O)NCC2=CC=CO2
InChI
1S/C12H12N2O4/c15-11(13-7-9-3-1-5-17-9)12(16)14-8-10-4-2-6-18-10/h1-6H,7-8H2,(H,13,15)(H,14,16)
Clé InChI
XRURWFXKCKASSN-UHFFFAOYSA-N
Application
BFMO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and nitrogen heterocycles.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Copper(I) Oxide/N,N′-Bis[(2-furyl)methyl]oxalamide-Catalyzed Coupling of (Hetero)aryl Halides and Nitrogen Heterocycles at Low Catalytic Loading.
Pawar G G, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 359(10), 1631-1636 (2017)