Key Documents
643874
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-15N,d9
98 atom % 15N, 97 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
DO2C(CD2)2CD(15ND2)CO2D
Poids moléculaire :
157.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
97 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])([15N]([2H])[2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3D,6+1/hD4
Clé InChI
WHUUTDBJXJRKMK-JLORKINQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable