615757
2-Picolinic-d4 acid
98 atom % D
Synonyme(s) :
2-Pyridine-d4-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D4HNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Pf
139-142 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
SIOXPEMLGUPBBT-RHQRLBAQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1