Key Documents
616249
Sigma-Aldrich
Creatine-(methyl-d3) monohydrate
98 atom % D
Synonyme(s) :
4-Amidinosarcosine-methyl-d3 monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4D3H6O2N3 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
292 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1D3;
Clé InChI
MEJYXFHCRXAUIL-NIIDSAIPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable