Principaux documents
609285
Sigma-Aldrich
D-Glucosamine-15N hydrochloride
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H1315NO5 · HCl
Poids moléculaire :
216.63
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cl[H].[15NH2][C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6+;/m1./s1/i7+1;
Clé InChI
QKPLRMLTKYXDST-GHYLIYMMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable