594032
Xenon-132Xe
99.5 atom %
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99.5 atom %
Pureté
≥99.5% (Total Xenon)
Forme
gas
Impuretés
<0.5% Total others
Point d'ébullition
-107.1 °C (lit.)
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES
[132Xe]
InChI
1S/Xe/i1+1
Clé InChI
FHNFHKCVQCLJFQ-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable