591394
N-Nitrosodiphenylamine-2,2′,4,4′,6,6′-d6
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12D6H4N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pf
65-66 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]c1cc([2H])c(c([2H])c1)N(N=O)c2c([2H])cc([2H])cc2[2H]
InChI
1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,7D,8D,9D,10D
Clé InChI
UBUCNCOMADRQHX-MWJWXFQUSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Urinary bladder
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable