591386
Tridecanoic-2,2-d2 acid
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Point d'ébullition
236 °C/100 mmHg
Pf
41-42 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)/i12D2
Clé InChI
SZHOJFHSIKHZHA-XUWBISKJSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup