Principaux documents
589063
Sigma-Aldrich
2-Keto-(3-methyl-13C)-butyric-4-13C,3-d acid sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-13C),4-13C,3-d1
About This Item
Formule linéaire :
13CH3CD(13CH3)COCO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
227-230 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[Na+].[2H]C([13CH3])([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3D;
Clé InChI
WIQBZDCJCRFGKA-VQUYYKNDSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.