A propos de cet article
Formule linéaire :
H2N13CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
white powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
white powder
mp
132-135 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
room temp
SMILES string
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea-13C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c