Documents
58446
Sigma-Aldrich
trans-4-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Fmoc-tranexamic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H25NO4/c25-22(26)16-11-9-15(10-12-16)13-24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,15-16,21H,9-14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t15-,16-
Clé InChI
MLMIBGARTUSGND-WKILWMFISA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable