Key Documents
576301
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-2-furoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
150-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8O3/c12-11(13)10-7-6-9(14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
Clé InChI
GUOMINFEASCICM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable