570699
Chloroforme-d
≥99.8 atom % D, anhydrous
Synonyme(s) :
Deutérochloroforme
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥99.8 atom % D
Pureté
≥99.00%
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
<10 ppm water
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
60.9 °C (lit.)
Pf
−64 °C (lit.)
Densité
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves