Documents
175943
Sigma-Aldrich
Sulfoxyde de diméthyle-d6, Diméthylsulfoxyde-d6
99.5 atom % D
Synonyme(s) :
(Sulfoxyde de méthyle)-d6, (Méthylsulfoxyde)-d6, DMSO-d6, Hexadeutérodiméthyl sulfoxyde, Hexadeutérodiméthylsulfoxyde
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.17
Numéro Beilstein :
1237248
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0250% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
20.2 °C (lit.)
Densité
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Description générale
Le diméthylsulfoxyde-d6 (DMSO-d6) est un solvant deutéré. Son exposition à un rayonnement dans la plage de 193 et 222 nm provoque sa décomposition, qui donne des radicaux CD3. Le rendement quantique de CD3 a été évalué par spectroscopie d′absorption infrarouge à diode laser. Du DMSO-d6 à 100 % a été utilisé comme solvant dans l′expérience COSY (« correlation spectroscopy ») longue distance.
Application
Associé au glycérol ou au glycérol-d8, le DMSO-d6 forme des solvants binaires extrêmement visqueux possédant un grand pouvoir de dissolution vis-à-vis des composés actifs biologiques complexes.
Le diméthylsulfoxyde-d6 (DMSO-d6) a été employé comme solvant pour dissoudre du 1-allyloxy-2-hydroxy-propyl-amidon (AHP-amidon) afin d′obtenir son spectre en RMN 1H (résonance magnétique nucléaire du proton).
Produits recommandés
Découvrez ChemisTwin®, notre tout nouveau portail en ligne de confirmation d'identité et de quantification des spectres RMN. Cliquez ici pour en savoir plus ou contactez-nous pour bénéficier d'un essai gratuit.
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
190.4 °F
Point d'éclair (°C)
88 °C
Les clients ont également consulté
Optimization of the synthesis of 1-allyloxy-2-hydroxy-propyl-starch through statistical experimental design.
Huijbrechts AML, et al.
Carbohydrate Polymers, 77(5), 25-31 (2009)
Highly Viscous Binary Solvents: DMSO-d6/Glycerol and DMSO-d6/Glycerol-d8 for Polar and Apolar Mixture Analysis by NMR.
Lameiras P and Nuzillard J-M.
Analytical Chemistry, 88(8), 4508-4515 (2016)
Akira Minami et al.
Scientific reports, 11(1), 3302-3302 (2021-02-10)
Reduction of elastin in the skin causes various skin diseases as well as wrinkles and sagging with aging. Sialidase is a hydrolase that cleaves a sialic acid residue from sialoglycoconjugate. Cleavage of sialic acid from microfibrils by the sialidase isozyme
M G Nair et al.
Applied and environmental microbiology, 57(2), 434-439 (1991-02-01)
Two isoflavonoids isolated from clover roots grown under phosphate stress were characterized as formononetin (7-hydroxy,4'-methoxy isoflavone) and biochanin A (5,7-dihydroxy,4'-methoxy isoflavone). At 5 ppm, these compounds stimulated hyphal growth in vitro and root colonization of an undescribed vesicular-arbuscular mycorrhiza, a
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR?) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties< 0.1%.
Weber M, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 18(2), 91-98 (2013)
Contenu apparenté
La spectroscopie RMN est une technique analytique utilisée pour déterminer la structure moléculaire, la composition chimique et la pureté d'un composé. La RMN détecte l'énergie absorbée du fait des états de spin nucléaire en présence d'un fort champ magnétique.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La spectroscopie RMN est une technique analytique utilisée pour déterminer la structure moléculaire, la composition chimique et la pureté d'un composé. La RMN détecte l'énergie absorbée du fait des états de spin nucléaire en présence d'un fort champ magnétique.
Afficher tout