565725
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, thiol terminated, thiol reactive, >40 ppm DTT as stabilizer
Synonyme(s) :
Polyethylene oxide
About This Item
Produits recommandés
product name
Poly(ethylene oxide), 4-arm, thiol terminated, average Mn 10,000, contains >40 ppm DTT as stabilizer
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 10,000
Contient
>40 ppm DTT as stabilizer
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
Pf
51-56 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
Architecture des polymères
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable