564494
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
4-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
131-136 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
COc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant involved in:
Reactant / precursor used for the synthesis of biologically active molecules including:
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for synthesis of heterobiaryls
- Suzuki and Still coupling for synthesis of antithrombotic drugs
Reactant / precursor used for the synthesis of biologically active molecules including:
- 2-(4-pyridyl)thienopyridinones for use as GSK-3β inhibitors
- Arylheteroarylmethylamines as NR2B subtype of NMDA receptor antagonists with antidepressant activity
- Biphenylketones for use as dual modulators of inflammation and bone loss
- CB1 antagonists
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable