Key Documents
547115
Sigma-Aldrich
trans-2-Octen-1-ol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH=CHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4460 (lit.)
Point d'ébullition
85-87 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(CO)=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3/b7-6+
Clé InChI
AYQPVPFZWIQERS-VOTSOKGWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
198.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Navideh Sadoughi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(11), 2877-2885 (2015-02-24)
An optimized method for the quantitation of volatile compounds responsible for off-aromas, such as earthy odors, found in wine and grapes was developed. The method involved a fast and simple headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) for simultaneous determination of