539147
Ethyl chlorofluoroacetate
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
Point d'ébullition
133 °C (lit.)
Densité
1.212 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(F)Cl
InChI
1S/C4H6ClFO2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
WUHVJSONZHSDFC-UHFFFAOYSA-N
Application
- chlorofluoroacetamide
- ethyl α-fluoro silyl enol ether
- chlorofluoroacetyl chloride
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51.67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter