Principaux documents
536776
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 10.0 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Formule linéaire :
[NH2(CH2)2NH2]:(G=10);dendri PAMAM(NH2)4096
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
934685.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
amino surface groups
Forme
liquid
Poids mol.
generation 10.0
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
5 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
4096
Température de stockage
2-8°C
Forme physique
Contains 4096 surface primary amino groups.
Informations légales
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C