412406
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 2.0 solution
20 wt. % in methanol
Synonyme(s) :
PAMAM, PAMAM-G 2
About This Item
Produits recommandés
Description
amino surface groups
Forme
liquid
Poids mol.
generation 2
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
20 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
16
Indice de réfraction
n20/D 1.362
Point d'ébullition
64.7 °C
Densité
0.86 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C142H288N58O28/c143-29-45-159-115(201)1-73-187(74-2-116(202)160-46-30-144)101-61-175-131(217)17-89-195(90-18-132(218)176-62-102-188(75-3-117(203)161-47-31-145)76-4-118(204)162-48-32-146)109-69-183-139(225)25-97-199(98-26-140(226)184-70-110-196(91-19-133(219)177-63-103-189(77-5-119(205)163-49-33-147)78-6-120(206)164-50-34-148)92-20-134(220)178-64-104-190(79-7-121(207)165-51-35-149)80-8-122(208)166-52-36-150)113-114-200(99-27-141(227)185-71-111-197(93-21-135(221)179-65-105-191(81-9-123(209)167-53-37-151)82-10-124(210)168-54-38-152)94-22-136(222)180-66-106-192(83-11-125(211)169-55-39-153)84-12-126(212)170-56-40-154)100-28-142(228)186-72-112-198(95-23-137(223)181-67-107-193(85-13-127(213)171-57-41-155)86-14-128(214)172-58-42-156)96-24-138(224)182-68-108-194(87-15-129(215)173-59-43-157)88-16-130(216)174-60-44-158/h1-114,143-158H2,(H,159,201)(H,160,202)(H,161,203)(H,162,204)(H,163,205)(H,164,206)(H,165,207)(H,166,208)(H,167,209)(H,168,210)(H,169,211)(H,170,212)(H,171,213)(H,172,214)(H,173,215)(H,174,216)(H,175,217)(H,176,218)(H,177,219)(H,178,220)(H,179,221)(H,180,222)(H,181,223)(H,182,224)(H,183,225)(H,184,226)(H,185,227)(H,186,228)
Clé InChI
QYMWEDAKQRTCGD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Les clients ont également consulté
Articles
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.