Principaux documents
535753
Sigma-Aldrich
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
powder
Synonyme(s) :
2-(2-Hydroxy-3,5-di-α-cumylphenyl)-2H -benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-dicumyl)benzotriazole, 2-(2H -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol, 2-(2H -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-l-phenylethyl)phenol, 2-(3′,5′-Bis(α,α-dimethylbenzyl)-2′-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(2-phenylpropan-2-yl)phenol, 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(α,α-dimethylbenzyl)phenyl]-2H -benzotriazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H29N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Niveau de qualité
Perte
1.0 wt. % volatility, 264°C
Pf
139-143 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble <0.04 ppm at 20 °C
toluene: 20 wt. % at 20 °C
methylene chloride: 34 wt. % at 20 °C
chloroform: 35 wt. % at 20 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(c1ccccc1)c2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3)-n4nc5ccccc5n4
InChI
1S/C30H29N3O/c1-29(2,21-13-7-5-8-14-21)23-19-24(30(3,4)22-15-9-6-10-16-22)28(34)27(20-23)33-31-25-17-11-12-18-26(25)32-33/h5-20,34H,1-4H3
Clé InChI
OLFNXLXEGXRUOI-UHFFFAOYSA-N
Application
Low volatile benzotriazole UV light absorber and stabilizer.
Imparts outstanding light stability for polymers processed at high temperatures such as polycarbonate, polyesters, polyacetal, polyamides, polyphenylene sulfide, polyphenylene oxide, aromatic copolymers, thermoplastic polyurethane and polyurethane fibers also highly effective for polyvinylchloride, styrene homo- and copolymers.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
383.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
195 °C - closed cup