Principaux documents
413437
Sigma-Aldrich
Méthacrylate de 2-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphényl]éthyle
99%
Synonyme(s) :
2-[2-Hydroxy-5-[2-(methacryloyloxy)ethyl]phenyl]-2H-benzotriazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H17N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
96-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCCc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H17N3O3/c1-12(2)18(23)24-10-9-13-7-8-17(22)16(11-13)21-19-14-5-3-4-6-15(14)20-21/h3-8,11,22H,1,9-10H2,2H3
Clé InChI
VCYCUECVHJJFIQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le méthacrylate de 2-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphényl]éthyle est un composé organique qui appartient à la catégorie des monomères acrylates. Il sert couramment d'absorbeur UV ou de photostabilisant dans les polymères, les revêtements, les adhésifs, les lentilles intraoculaires et autres produits afin de les protéger des effets nocifs du rayonnement UV.
Application
Le méthacrylate de 2-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphényl]éthyle peut être utilisé :
  • pour préparer un polymère par copolymérisation avec de la 2-hydroxy-4-acryloyloxybenzophénone (HABP). Le polymère synthétisé peut être appliqué sur un tissu en coton pour lui conférer une protection anti-UV.
  • pour préparer des textiles protégeant contre les ultraviolets (UV). Le composé est greffé sur le tissu par polymérisation afin de créer un revêtement de protection contre les UV.
  • comme monomère dans la synthèse d'oligomères à terminaisons fluoroalkyle présentant de bonnes propriétés tensioactives.
  • Il est également employé comme absorbeur UV (UVA) dans les lentilles intraoculaires.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
SYNTHESIS AND APPLICATIONS OF NOVEL FLUOROALKYL END-CAPPED OLIGOMERS CONTAINING 3,5-DIMETHYL-4-HYDROXYBENZYL AND 3-(2H-BENZOTRIAZOL-2-yl)-4-HYDROXYPHENYL SEGMENTS
Hideo Sawada, et al
International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 4, 311-332 (2005)
Analysis of Polymeric UV Absorber (Tinuvin 213) Using LDI-TOFMS: Solvent Effect in Sample Preparation
Im SH and Choi SS
Bull. Korean Chem. Soc., 32 (6), 2093-2093 (2011)
Copolymerization of 2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl Methacrylate with Styren
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72, 1244-12554 null
Broad ultraviolet protection by copolymerization of 2-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl] ethyl methacrylate and 2-hydroxy-4-acryloyloxybenzophenone on cotton via admicellar polymerization
Tragoonwichian, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 108, 4004-4013 (2008)
Bhalchandra S Lele et al.
Biomacromolecules, 6(1), 475-482 (2005-01-11)
The use of enzymes in conjunction with inorganic photocatalysts requires stability against photooxidation. In this paper, we describe enhanced stabilization of a model enzyme, chymotrypsin, to photooxidation driven by titanium dioxide exposed to ultraviolet light (TiO(2)-UV). Stabilization is achieved conjugating
Articles
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.