Key Documents
530999
Sigma-Aldrich
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium triflate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, DtBPIT
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3CC6H4]2ICF3SO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
electronic grade
Description
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Pureté
≥99% trace metals basis
Pf
162-166 °C (lit.)
Solubilité
ethyl lactate: ~25%
γ-butyrolactone: ~50%
PGMEA: ~50%
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.CHF3O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;2-1(3,4)8(5,6)7/h7-14H,1-6H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
VGZKCAUAQHHGDK-UHFFFAOYSA-M
Application
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable