Accéder au contenu
548014
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
≥98%
Synonyme(s) :
DPIHFP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(C6H5)2I(PF6)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.08
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
261-134-5
Beilstein/REAXYS Number:
4343861
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98%
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.F6P/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-10H;/q+1;-1
InChI key
DSSRLRJACJENEU-UHFFFAOYSA-N
Application
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Packaging
Packaged in amber poly bottles
Pictogrammes
Corrosion
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges