Principaux documents
527750
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
95%
Synonyme(s) :
4-Cyanobenzyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2C6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Beilstein:
2206193
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Pf
39-43 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
nitrile
Chaîne SMILES 
OCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,10H,6H2
Clé InChI
XAASLEJRGFPHEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile can be synthesized via hydrosilylation reaction in the presence of Fe complex Bu4N[Fe(CO)3(NO)] [catalyst]. It can also be prepared from 4-(aminomethyl) benzyl alcohol.
Application
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile [p-(hydroxymethyl)benzonitrile] may be used to synthesize p-((vinyloxy)methyl)benzonitrile (VOMBN).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Bergstra?er U, et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 219-219 (2014)
Vinyl monomers bearing chromophore moieties and their polymers. VIII. synthesis and fluorescence behavior of a vinyloxy monomer having an electron-accepting chromophore moiety, p-((vinyloxy) methyl) benzonitrile, and its polymers.
Du FS, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 37(2), 179-187 (1999)
Bu4N [Fe (CO)3(NO)]-Catalyzed Hydrosilylation of Aldehydes and Ketones.
Dieskau AP, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 27, 5291-5296 (2011)