Principaux documents
526320
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone-block-polytetrahydrofuran-block-polycaprolactone
Synonyme(s) :
Poly THF, Polymeg, Polytetramethylene ether glycol
About This Item
Formule linéaire :
HO[(CH2)5CO2]x [(CH2)4O]y[CO(CH2)5O]zH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
average Mn ~2,000
Niveau de qualité
Pf
30-33 °C (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
1.3
Chaîne SMILES 
OCCCCO
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves