Principaux documents
526142
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 0
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2N(CH2CH2COONa)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
sodium carboxylate surface groups
Forme
powder
Poids mol.
generation 0
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Nb de groupes de surface
4
Pf
>350 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCN(CCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C14H24N2O8.4Na/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24;;;;/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;;/q;4*+1/p-4
Clé InChI
CJVPOGPEEJPBFT-UHFFFAOYSA-J
Forme physique
Contains 4 surface carboxylate groups
Informations légales
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable