516767
5-Bromo-2-chloroanisole
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.587 (lit.)
Point d'ébullition
240-245 °C/748 mmHg (lit.)
Pf
27-28 °C (lit.)
Densité
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6BrClO/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
UAMVKOTWSHJOSY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup