Principaux documents
495484
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-hydroxypiperidine
97%
Synonyme(s) :
1-Boc-4-piperidinol, tert-Butyl 4-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.26
Beilstein:
7202094
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
61-65 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)CC1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in a synthesis of N-heterocyclic alkyl ethers via the Mitsunobu reaction.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetrahedron Letters, 48, 791-791 (2007)