Principaux documents
49518
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid 5-tert-butyl ester
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Beilstein:
2049031
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-7(11)5-4-6(10)8(12)13/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,12,13)/t6-/m0/s1
Clé InChI
OIOAKXPMBIZAHL-LURJTMIESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable