493856
3,4-Dimethylbenzaldehyde
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.551 (lit.)
Point d'ébullition
226 °C (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C=O)cc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)5-8(7)2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
POQJHLBMLVTHAU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable