Key Documents
143685
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
99%
Synonyme(s) :
3-Hydroxyanisaldehyde, Isovanillin
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(OCH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro Beilstein :
1073021
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Point d'ébullition
179 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
113-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde on condensation with furan-2-carboxylic acid hydrazide and thiophene-2-carboxylic acid hydrazide yields Schiff-bases. It undergoes condensation reaction with1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one to give (Z)-2-(3-hydroxy-4-methoxybenzylidene)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one.
Application
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde was used as starting reagent during the two-step stereoselective synthesis of the anticancer drug (Z)-combretastatin A-4 and glycitein synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C