492949
L-Leucine-2,3,3,4,5,5,5,5′,5′,5′-d10
98 atom % D
Synonyme(s) :
L-Leucine-C-d10, L-Leucine-d10
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3,2D3,3D2,4D,5D
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-ZWFPVXGPSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable