473731
7-Chloroindole
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
pb
90-95 °C/0.25 mmHg (lit.)
Pf
55-58 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H6ClN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H
Clé InChI
WMYQAKANKREQLM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable