D204609
1,3-Diphenyl-2-propanone
99%
Synonyme(s) :
1,3-Diphenylacetone, Dibenzyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
330 °C (lit.)
Pf
32-34 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clé InChI
YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable