Principaux documents
491942
Sigma-Aldrich
Bromocyclopentane-d9
reagent grade, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
Cyclopentyl bromide-d9
About This Item
Formule linéaire :
C5D9Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
Point d'ébullition
137-139 °C (lit.)
Densité
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D
Clé InChI
BRTFVKHPEHKBQF-UHUJFCCWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42.00 °C - closed cup