A propos de cet article
Formule linéaire :
C6D5ND2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
238-580-4
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+7
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderisotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n
bp
184 °C (lit.)
mp
-6 °C (lit.)
density
1.098 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D/hD2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-LQHBDRBESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup