Principaux documents
491276
Sigma-Aldrich
1-Pentan-d11-ol
98 atom % D
Synonyme(s) :
Pentyl-d11 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
Point d'ébullition
136-138 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
0.911 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+11
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
Clé InChI
AMQJEAYHLZJPGS-GILSBCIXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49.00 °C - closed cup