Key Documents
490687
Sigma-Aldrich
1-Propanol-d8
98 atom % D
Synonyme(s) :
Deuterated Propanol, Deuterated propyl alcohol, Propyl alcohol-d8
About This Item
Formule linéaire :
CD3CD2CD2OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
Point d'ébullition
97 °C (lit.)
Pf
−127 °C (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-RIZALVEQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup